2-Chlor-6-nitrobenzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
EN300105133.1G
ENAMEN300105133.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105133.1G
2-Chlor-6-nitrobenzonitril
2-Chlor-6-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 182,57 g/mol |
MDL:
MFCD00007203 CAS-Nummer: 6575-07-1 EINECS: 229-496-9 |