2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
EN300105228.1G
ENAMEN300105228.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105228.1G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205,14 g/mol |
MDL:
MFCD01631684 CAS-Nummer: 89976-12-5 |