1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105273.1G
ENAMEN300105273.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105273.1G
1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol
1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol
Formel:
C₆H₃BrClF Molecular Weight: 209,44 g/mol |
MDL:
MFCD00079708 CAS-Nummer: 1996-29-8 |