2-(Cyclopentylmethoxy)benzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105282.1G
ENAMEN300105282.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105282.1G
2-(Cyclopentylmethoxy)benzonitril
2-(Cyclopentylmethoxy)benzonitril
Formel:
C₁₃H₁₅NO |
MDL:
MFCD14694456 CAS-Nummer: 1249696-40-9 |