2-Brom-6-methoxyphenol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105384.1G
ENAMEN300105384.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105384.1G
2-Brom-6-methoxyphenol
2-Brom-6-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ |
MDL:
MFCD08146628 CAS-Nummer: 28165-49-3 |