Ethyl-2-hydroxyisobutyrat
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105389.1G
ENAMEN300105389.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105389.1G
Ethyl-2-hydroxyisobutyrat
Ethyl-2-hydroxyisobutyrat
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132,16 g/mol |
MDL:
MFCD00004458 CAS-Nummer: 80-55-7 EINECS: 201-290-3 UN: 3272 ADR: 3,III |