Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
EN300105457.1G
ENAMEN300105457.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105457.1G
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₉H₆OS Molecular Weight: 162,21 g/mol |
MDL:
MFCD01075041 CAS-Nummer: 3541-37-5 |