4-Brom-3-chlor-2-nitroanilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105464.1G
ENAMEN300105464.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105464.1G
4-Brom-3-chlor-2-nitroanilin
4-Brom-3-chlor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₄BrClN₂O₂ Molecular Weight: 251,4652 g/mol |
MDL:
MFCD09878187 CAS-Nummer: 1000573-99-8 |