1-Brom-2-isopropoxybenzol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105491.1G
ENAMEN300105491.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105491.1G
1-Brom-2-isopropoxybenzol
1-Brom-2-isopropoxybenzol
Formel:
C₉H₁₁BrO |
MDL:
MFCD00070759 CAS-Nummer: 701-07-5 |