1-Brom-3-isopropoxybenzol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105493.1G
ENAMEN300105493.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105493.1G
1-Brom-3-isopropoxybenzol
1-Brom-3-isopropoxybenzol
Formel:
C₉H₁₁BrO |
MDL:
MFCD00070756 CAS-Nummer: 131738-73-3 |