Methyl-2-cyanbenzoat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Cyanbenzoesäuremethylester
EN300105663.1G
ENAMEN300105663.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105663.1G
Methyl-2-cyanbenzoat
Methyl-2-cyanbenzoat
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.16 g/mol |
MDL:
MFCD00016376 CAS-Nummer: 6587-24-2 |