4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid, 2-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid, 4-Nitro-2-picolin-N-oxid
EN300105768.1G
ENAMEN300105768.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105768.1G
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,13 g/mol Schmelzpunkt: 156 °C |
MDL:
MFCD00014625 CAS-Nummer: 5470-66-6 |