2-Brom-5-chloranilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105774.1G
ENAMEN300105774.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105774.1G
2-Brom-5-chloranilin
2-Brom-5-chloranilin
Formel:
C₆H₅BrClN |
MDL:
MFCD00672942 CAS-Nummer: 823-57-4 |