4-Brom-3-chloranilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105785.1G
ENAMEN300105785.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105785.1G
4-Brom-3-chloranilin
4-Brom-3-chloranilin
Formel:
C₆H₅BrClN Molecular Weight: 206,47 g/mol Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 67…68 °C |
MDL:
MFCD00041311 CAS-Nummer: 21402-26-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |