4-Brom-3-chlorbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
EN300105786.1G
ENAMEN300105786.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105786.1G
4-Brom-3-chlorbenzoesäure
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol |
MDL:
MFCD08276864 CAS-Nummer: 25118-59-6 |