Methyl-5-hydroxynicotinat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Methyl 5-hydroxynicotinate, Methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate
EN300105837.1G
ENAMEN300105837.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105837.1G
Methyl-5-hydroxynicotinat
Methyl-5-hydroxynicotinat
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol |
MDL:
MFCD00191521 CAS-Nummer: 30766-22-4 |