2-Brom-5-fluoranilin
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
EN300106061.1G
ENAMEN300106061.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106061.1G
2-Brom-5-fluoranilin
2-Brom-5-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190.01 g/mol |
MDL:
MFCD00070750 CAS-Nummer: 1003-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |