3-Brom-4,5-dihydroxybenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300106071.1G
ENAMEN300106071.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106071.1G
3-Brom-4,5-dihydroxybenzaldehyd
3-Bromo-4,5-dihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅BrO₃ |
MDL:
MFCD00016608 CAS-Nummer: 16414-34-9 EINECS: 240-463-8 |