(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
EN30010651.1G
ENAMEN30010651.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010651.1G
(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin
(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol |
MDL:
MFCD04038308 CAS-Nummer: 74788-45-7 |