2,4,5-Trifluorbenzoesäure

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

EN300106715.1G
ENAMEN300106715.1GEA 0 EUR
ENAMEN300106715.1G
2,4,5-Trifluorbenzoesäure
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013306
CAS-Nummer: 446-17-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR