2-Amino-4-methoxybenzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300106785.1G
ENAMEN300106785.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106785.1G
2-Amino-4-methoxybenzonitril
2-Amino-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,1600 g/mol |
MDL:
MFCD05149246 CAS-Nummer: 38487-85-3 |