2-Hydrazino-3-nitropyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300106787.1G
ENAMEN300106787.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106787.1G
2-Hydrazino-3-nitropyridin
2-Hydrazino-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₆N₄O₂ |
MDL:
MFCD00085923 CAS-Nummer: 15367-16-5 |