4-Brom-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300106816.1G
ENAMEN300106816.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106816.1G
4-Brom-2-methylbenzaldehyd
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO |
MDL:
MFCD07787171 CAS-Nummer: 24078-12-4 |