2-Desoxy-D(-)-ribose

Lieferant: SIA ENAMINE

Synonyme: 2-Desoxy-D(-)-erythropentose, 2-Desoxy-D(-)-arabinose, Thyminose

EN300106817.1G
ENAMEN300106817.1GEA 0 EUR
ENAMEN300106817.1G
2-Desoxy-D(-)-ribose
2-Desoxy-D(-)-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135904
CAS-Nummer: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR