3-Brom-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
EN300106819.1G
ENAMEN300106819.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106819.1G
3-Brom-5-nitrobenzoesäure
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molecular Weight: 246,02 g/mol |
MDL:
MFCD00100098 CAS-Nummer: 6307-83-1 |