5-Nitro-2-thiophencarbonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
EN300106869.1G
ENAMEN300106869.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106869.1G
5-Nitro-2-thiophencarbonitril
5-Nitro-2-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₂N₂O₂S Molecular Weight: 154,15 g/mol |
MDL:
MFCD00052401 CAS-Nummer: 16689-02-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |