Methyl-3-formylbenzoat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Methyl 3-formylbenzoate
EN300106923.1G
ENAMEN300106923.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106923.1G
Methyl-3-formylbenzoat
Methyl-3-formylbenzoat
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00189379 CAS-Nummer: 52178-50-4 |