5-Fluoroxindol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
EN300106959.1G
ENAMEN300106959.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106959.1G
5-Fluoroxindol
5-Fluoroxindol
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151,14 g/mol |
MDL:
MFCD02179598 CAS-Nummer: 56341-41-4 |