2-Brom-4-chlorbenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300107015.1G
ENAMEN300107015.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107015.1G
2-Brom-4-chlorbenzaldehyd
2-Bromo-4-chlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrClO |
MDL:
MFCD09056792 CAS-Nummer: 84459-33-6 |