3-Amino-2,5-dibrompyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2,5-Dibromopyridin-3-amine
EN300107027.1G
ENAMEN300107027.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107027.1G
3-Amino-2,5-dibrompyridin
3-Amino-2,5-dibromopyridine
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ Molecular Weight: 251,9100 g/mol |
MDL:
MFCD09266224 CAS-Nummer: 90902-84-4 |