3,5-Dimethyl-4-fluorbenzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300107063.1G
ENAMEN300107063.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107063.1G
3,5-Dimethyl-4-fluorbenzonitril
3,5-Dimethyl-4-fluorbenzonitril
Formel:
C₉H₈FN Molecular Weight: 149,1700 g/mol |
MDL:
MFCD09832248 CAS-Nummer: 867367-02-0 |