(3-Fluorphenyl)aceton
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(3-Fluorophenyl)propan-2-one
EN300107086.1G
ENAMEN300107086.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107086.1G
(3-Fluorphenyl)aceton
(3-Fluorphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152,17 g/mol |
MDL:
MFCD00061144 CAS-Nummer: 1737-19-5 |