4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
EN300107294.1G
ENAMEN300107294.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107294.1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Molecular Weight: 224,57 g/mol |
MDL:
MFCD01631468 CAS-Nummer: 1737-36-6 |