2-Chlor-6-methyl-5-nitropyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
6-Chlor-2-methyl-3-nitropyridin, 2-Chlor-5-nitro-6-picolin, 6-Chlor-3-nitro-2-picolin
EN300107675.1G
ENAMEN300107675.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107675.1G
2-Chlor-6-methyl-5-nitropyridin
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 172,57 g/mol |
MDL:
MFCD00234160 CAS-Nummer: 22280-60-0 |