2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
EN300107762.1G
ENAMEN300107762.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107762.1G
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molecular Weight: 266,01 g/mol |
MDL:
MFCD03094517 CAS-Nummer: 124700-41-0 |