4-Fluor-3-iodbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300107765.1G
ENAMEN300107765.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107765.1G
4-Fluor-3-iodbenzoesäure
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ |
MDL:
MFCD03788556 CAS-Nummer: 403-18-9 |