2-Fluor-6-iodbenzoesäure

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

EN300107768.1G
ENAMEN300107768.1GEA 0 EUR
ENAMEN300107768.1G
2-Fluor-6-iodbenzoesäure
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
MDL: MFCD00042289
CAS-Nummer: 111771-08-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR