3-Iod-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-Iodo-p-anisic acid
EN300107772.1G
ENAMEN300107772.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107772.1G
3-Iod-4-methoxybenzoesäure
3-Iod-4-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇IO₃ Molecular Weight: 278,05 g/mol |
MDL:
MFCD00017347 CAS-Nummer: 68507-19-7 |