5'-Chlor-2'-hydroxypropiophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30010779.1G
ENAMEN30010779.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010779.1G
5'-Chlor-2'-hydroxypropiophenon
5'-Chlor-2'-hydroxypropiophenon
Formel:
C₉H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD00218579 CAS-Nummer: 2892-16-2 |