(6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300107838.1G
ENAMEN300107838.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107838.1G
(6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
(6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ |
MDL:
MFCD03086115 CAS-Nummer: 388088-73-1 |