6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300107839.1G
ENAMEN300107839.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107839.1G
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel:
C₆H₄ClN₃ |
MDL:
MFCD07778345 CAS-Nummer: 6775-78-6 |