(2-Fluor-4-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)acetic acid
EN300107917.1G
ENAMEN300107917.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107917.1G
(2-Fluor-4-nitrophenyl)essigsäure
(2-Fluor-4-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molecular Weight: 199,1360 g/mol |
MDL:
MFCD11041422 CAS-Nummer: 315228-19-4 |