1-Amino-2-methylnaphthalin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Methyl-1-naphthylamin
EN300107940.1G
ENAMEN300107940.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107940.1G
1-Amino-2-methylnaphthalin
1-Amino-2-methylnaphthalene
Formel:
C₁₁H₁₁N Molecular Weight: 157,22 g/mol |
MDL:
MFCD00059135 CAS-Nummer: 2246-44-8 |