4-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-Fluoro-4-formylbenzonitrile
EN300107978.1G
ENAMEN300107978.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107978.1G
4-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₄FNO Molecular Weight: 149,1200 g/mol |
MDL:
MFCD07368786 CAS-Nummer: 105942-10-7 |