2-Brom-5-sulfamoylbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30010799.1G
ENAMEN30010799.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010799.1G
2-Brom-5-sulfamoylbenzoesäure
2-Brom-5-sulfamoylbenzoesäure
Formel:
C₇H₆BrNO₄S |
MDL:
MFCD06355953 CAS-Nummer: 22361-61-1 |