Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300108007.1G
ENAMEN300108007.1GEA
0
EUR
ENAMEN300108007.1G
Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat
Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₈FNO₂ |
MDL:
MFCD09037917 CAS-Nummer: 73792-08-2 |