2,5-Dibrom-3-nitropyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300108015.1G
ENAMEN300108015.1GEA
0
EUR
ENAMEN300108015.1G
2,5-Dibrom-3-nitropyridin
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂N₂O₂ |
MDL:
MFCD09266223 CAS-Nummer: 15862-37-0 |