4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30010812.1G
ENAMEN30010812.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010812.1G
4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₅ClO₂S Molecular Weight: 212,65 g/mol |
MDL:
MFCD06655155 CAS-Nummer: 23967-57-9 |