2-Brom-3-nitro-4-picolin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Brom-4-methyl-3-nitropyridin
EN300108151.1G
ENAMEN300108151.1GEA
0
EUR
ENAMEN300108151.1G
2-Brom-3-nitro-4-picolin
2-Brom-3-nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 217,02 g/mol |
MDL:
MFCD04112527 CAS-Nummer: 23056-45-3 |