Pinzetten, PFA
Lieferant: ENTEGRIS
C20-0215
ENTEC20-0215EA 0 EUR
ENTEC20-0215
Pinzetten, PFA
Pinzetten
PFA, weiß.
  • Gerade Pinzette für die Substrat-Handhabung
  • Extraschwer für einen deutlich festeren Griff an den Enden
Verpackung: In Schutzhüllen verpackt.